Leckagedetektor für Ammoniak
Lieferant: Testo
TEST0563.3165EA 680 CHF
TEST0563.3165
Leckagedetektor für Ammoniak
Lecksuchsysteme Gas-Lecksuchsysteme
Überprüft ständig den Ammoniakgehalt gängiger Kältemittel: Wenn Leckagen entdeckt werden, wechselt die Farbe des Displays von Grün auf Rot.
  • Sehr lange Sensorlebensdauer und permanente Sensorprüfung
  • Ein akustisches Signal informiert zusätzlich über erkannte Leckagen
  • Ohrstöpsel-Anschluss zur sicheren Lokalisierung von Leckagen in lauter Umgebung
Lieferumfang: Das Set beinhaltet einen Sensorkopf, ein Gehäuse, ein Netzteil und einen Ohrstöpsel.