Peqlab PerfectSpin 24 R, Zentrifuge, Tischmodell, Gekühlt
Lieferant: Avantor
PEQL91-PSPIN-24REA 0 CHF
PEQL91-PSPIN-24R
Peqlab PerfectSpin 24 R, Zentrifuge, Tischmodell, Gekühlt
Diese gekühlte, digitale Zentrifuge ist eine kompakte Arbeitsplatzzentrifuge, die sowohl für die Forschung als auch für Kliniklabore geeignet ist. Der Motor ist bürstenlos und benötigt keine regelmäßige Wartung. Die Zentrifuge ist standardmäßig mit einem Rotor für 24×1,5/2,0 ml Mikroproben ausgestattet.
  • Digitale Mikrokühlzentrifuge für 24 × 1,5 ml oder 2,0 ml Reaktionsgefäße
  • Timer 0,5 - 99 min, Endlosbetrieb, kurze Spin-Funktion
  • Leistungsstarkes Kühlsystem mit Quick-Cool-Option erreicht 4°C in nur 8 min
  • Besondere Laufruhe und kompaktes Design
  • Benutzerfreundliches Bedienfeld
  • Schnell-Starttaste ohne Voreinstellung
Bestellinformation: Inklusive 24×1,5/2 ml Rotor mit Deckel, Bedienungsanleitung, elektrische Sicherungen, Rotor-Schraubenschlüssel und Netzkabel. Zusätzliche Rotoren und Adapter können separat bestellt werden.