Natriumhydroxid 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
1.00232.9025 1.00232.9950
1.00232.9025EA 0 CHF
1.00232.9025 1.00232.9950
Natriumhydroxid 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627