Hybridisierungsofen, PerfectBlot
Lieferant: Avantor
Peqlab PerfectBlot
732-2956EA 6540 CHF
732-2956
Hybridisierungsofen, PerfectBlot
Öfen Hybridisierungsöfen
Eine flexible und kostengünstige Plattform für jedes Labor: Der PerfectBlot bietet Platz für mehrere 150 mm- oder 300 mm-Flaschen bei Temperaturen bis zu 80 °C. Der PerfectBlot Hybridisierungsofen verfügt über einen Innenraum aus Edelstahl und eignet sich hervorragend für die Inkubations- und Waschschritte bei Nukleinsäure-Hybridisierungsexperimenten wie Northern-, Southern-, Dot- oder Slot-Blots. Weiteres Zubehör erleichtert die Nutzung von PerfectBlot als Wippschüttler für übergroße Kulturflaschen.
  • Präzise Mikroprozessor-gesteuerte Temperaturregelung für erfolgreiche und reproduzierbare Ergebnisse
  • Temperaturbereich bis zu 80 °C
  • Variable Drehzahl zwischen 4 und 20 U/min
  • Einfache und bequeme Handhabung
  • Übersichtliche LED-Anzeige
  • 2 Systeme können übereinander aufgestellt werden
Bestellinformation: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Eine Auswahl an Zubehör ermöglicht die Nutzung verschiedener Flaschengrößen und experimenteller Setups: Spezielle Rotisserien für 50 ml-Einweg-Röhrchen in senkrechter Position, Wippschüttler für Gel- und Blot-Färbung, Antikörper-Inkubation, Wasch- und Blockierschritte in Western Blot-Experimenten. Hybridisierungsflaschen sind in verschiedenen Größen erhältlich.