Temperaturanzeigestreifen
Lieferant: Testo
0646.3341 0646.0916 0646.2532 0646.1724 0646.0108
TEST0646.3341EA 37.8 CHF
TEST0646.3341 TEST0646.0916 TEST0646.2532 TEST0646.1724 TEST0646.0108
Temperaturanzeigestreifen
Temperatur-Indikatorstreifen
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung.
  • Farbwechsel in zwei bis drei Sekunden
  • Praktisches Heftformat inklusive 10 Thermometerstreifen
  • 8 Temperaturstufen
Sie werden für Messungen an beweglichen und/oder kleinen Teilen zur Langzeitüberwachung eingesetzt.