Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Unter Stickstoff abgepackt
84871.290EA
141
CHF
84871.290
84871.320
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
EINECS:
200-929-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (210 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |