Essigsäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Packaged under nitrogen.
84874.180EA 75.4 CHF
84874.180 84874.260 84874.290
Essigsäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8%
Evaporation residue Max. 0.0001%
Water Max. 0.1%
Calcium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.5 ppm
Transmittance (255 nm) Min 10%
Transmittance (260 nm) Min 50%
Transmittance (270 nm) Min 80%
Transmittance (280 nm) Min 95%
Transmittance (300 nm) Min 99%
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) Passes Test