Triethylamin 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
Nitrogen_filled
84883.180EA 309 CHF
84883.180 84883.260
Triethylamin 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.02 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS (0.1 %) Passes test