Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84882.290EA 199 CHF
84882.290 84882.320
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99.9 %
Acidity ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0005 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Peroxides (at packaging) ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (215 nm) ≥ 10 %
Transmittance (235 nm) ≥ 50 %
Transmittance (255 nm) ≥ 80 %
Transmittance (275 nm) ≥ 95 %
Transmittance (295 nm) ≥ 99 %
Suitable for LC-MS Passes test