Trifluoressigsäure 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: TFA
Nitrogen_filled
84868.180EA 453 CHF
84868.180 84868.260 84868.290
Trifluoressigsäure 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (220 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test