Diese Staubsauger für die Nass- und Trockenreinigung sind für allgemeine Reinigungsarbeiten in kontaminationskontrollierten Umgebungen entwickelt. Sie sind ideal für Reinraumumgebungen und können in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden.
Diese Staubsauger für die Nass- und Trockenreinigung sind für allgemeine Reinigungsarbeiten in kontaminationskontrollierten Umgebungen entwickelt. Sie sind ideal für Reinraumumgebungen und können in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden.
- 5-stufiges Filtrationssystem mit zwei ULPA-Filtern U15 (einer für die Saugluft und einer für die Kühlluft), doppeltem Stofffilter und Einweg-Filterbeutel
- Einphasiger Bypass-Motor
- Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
- Auffangkapazität: 25 bis 47,5 Liter im Auffangbehälter und 9,5 (CWR 8) bis 19 Liter (CWR-15) in einem Einweg-Filterbeutel
- Optionaler Mittelring mit Aktivkohlekartusche erhältlich
Diese Geräte sind EMI/RFI-abgeschirmt und stören keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte.
Mit dualem ULPA Filter-System zur Filterung von sowohl der Saugluft als auch der Kühlluft. Jeder ULPA-Filter ist einzeln lasergeprüft, um eine Effizienz von 99,999% bei 0,12 µm zu gewährleisten. Das duale ULPA-Filter-System sorgt für Reinraumkompatibilität und ermöglicht eine maximale Saugleistung.
Construction: Recovery tank made from polyethelyne
- 5-stufiges Filtrationssystem mit zwei ULPA-Filtern U15 (einer für die Saugluft und einer für die Kühlluft), doppeltem Stofffilter und Einweg-Filterbeutel
- Einphasiger Bypass-Motor
- Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
- Auffangkapazität: 25 bis 47,5 Liter im Auffangbehälter und 9,5 (CWR 8) bis 19 Liter (CWR-15) in einem Einweg-Filterbeutel
- Optionaler Mittelring mit Aktivkohlekartusche erhältlich
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Zertifizierungen: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz.