Kreisschüttler, CO2-beständig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88881104 88881102
444-0921EA 2802 CHF
444-0921 444-0947
Kreisschüttler, CO2-beständig
Schüttler Kreisschüttler
Dieser CO2-beständige Kreisschüttler sorgt für einen zuverlässigen kontinuierlichen Betrieb und ist darauf ausgerichtet Zellen optimal zu erhalten und zu entwickeln. Der kompakte Schüttler kann inner- und außerhalb eines CO2-Inkubators verwendet werden, was für maximale Flexibilität sorgt. Die externe Kontrolleinheit mit LED-Display zeigt Geschwindigkeit und Zeit an, hat Funktionsleuchten für Drehzahl, Zeit, Betrieb und ein visuelles Warnlicht. Unter anderem für folgende Anwendungen geeignet: Säugetierzellkulturen, Bakteriensuspensionen, Färben und Entfärben, Waschvorgänge, Hybridisierung,More Product Information