Western Blotting-Detektionsreagenz, Amersham™ ECL™ start
Lieferant: Cytiva
RPN3244 RPN3243
RPN3244EA 271 CHF
RPN3244 RPN3243
Western Blotting-Detektionsreagenz, Amersham™ ECL™ start
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Chemilumineszenz-Nachweisreagenz zum Nachweis von Proteinen mit hohem bis mittlerem Vorkommen.
  • Für routinemäßiges und bestätigendes Western Blotting, hochexprimierte Proteine und markierte Proteine
  • Detektion mit Röntgenfilm oder CCD-Imager
  • Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen bis zum auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum haltbar
Empfohlene Erkennung mit Amersham Hyperfilm™ (Röntgenfilm) oder ImageQuant™ LAS 500. Optimale Membran Amersham Protran.