VWR®, Probenschaufeln
Lieferant: VWR Collection
231-0490EA 357 CHF
231-0490 231-0491 231-0622 231-0623 231-0624 231-0625
VWR®, Probenschaufeln
Schaufeln
PS, weiß. Diese sterilen Schaufeln eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten oder Pasten.
  • Einzeln verpackt
  • Gammasterilisiert
Dank der speziellen Griffkonstruktion und der leicht abgewinkelten Kante steht die Schaufel horizontal und kann abgelegt werden, ohne dass Material austreten kann.
Zertifizierungen: Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7 (10 000) Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien.
Bitte beachten *Das/Die Produkt(e) unterhalb sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.