Mischzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, PYREX®
Lieferant: SciLabware
3212/04 3212/04WC 3212/06WC 3212/08 3212/08WC 3212/10 3212/10WC 3212/12WC 3212/14WC 3212/16WC 3212/18 3212/18WC
BIBB3212/04EA 138 CHF
BIBB3212/04 BIBB3212/04WC BIBB3212/06WC BIBB3212/08 BIBB3212/08WC BIBB3212/10 BIBB3212/10WC BIBB3212/12WC BIBB3212/14WC BIBB3212/16WC BIBB3212/18 BIBB3212/18WC
Mischzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas, PYREX®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, mit (PE) Polyethylen-Stopfen, Klasse A.
  • Zylinder haben einen sechseckigen Glasfuß
  • Graduierungen aus weißem Emaille für verbesserte Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen
Höhenangaben = maximale Höhe
Zertifizierungen: ISO 4788