Chromatographie Software, DataApex ClarityVA
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
DAAPC40 DAAPC50 DAAPC59 DAAPC5918 DAAPC620 DAAPC50-18B1 DAAPC50-18B2 DAAPC50-18B3 DAAPU31 DAAPU32 DAAPU34 DAAPC50-18 DAAPC50-18B4 DAAPC50-18B4AC DAAPC50-18B5 DAAPC50-18B5AC
906-0162EA 1740 CHF
906-0162 906-0161 906-0163 906-0189 906-0190 906-0192 906-0193 906-0197 906-0194 906-0195 906-0196 HPLCDAAPC50-18 HPLCDAAPC50-18B4 HPLCDAAPC50-18B4AC HPLCDAAPC50-18B5 HPLCDAAPC50-18B5AC
Chromatographie Software, DataApex ClarityVA
Software Chromatography Software
ClarityVA ist eine vollwertige, flexible und leistungsfähige Chromatographie-Software zur Steuerung von HPLC und GC Systemen. Die modular Aufgebaute Software verfügt über eine unvergleichbare Anzahl an unterstützten Geräten, Modulen und Interfaces. Diese Flexibilität ermöglicht eine einfache Ansteuerung unterschiedlichster HPLC Komponenten, kombiniert mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.
  • Direkte Ansteuerung von Hitachi HPLC Systemen (Chromaster & Primaide)
  • Spezielle Softwaremodule für Auswertung und Reporting
  • Einsetzbar im regulierten Umfeld
  • Intensiver Herstellersupport
  • Verschiedene Sprachen einstellbar (Deutsch, Englisch, Französisch u.a.)
ClarityVA genügt bei ordnungsgemäßer Konfiguration zusätzlich allen Ansprüchen eines modernen Pharma-Labors (21 CFR Part 11 compliance).