VWR®, Probenlöffel
Lieferant: VWR
VWR®
231-0494EA 78.5 CHF
VWRU10819-505 231-0494 231-0493
VWR®, Probenlöffel
Löffel
PS, weiß. Diese Löffel zum Einmalgebrauch werden in einer Reinraumumgebung hergestellt und sind gammasterilisiert. Sie eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Größen: 2,5 ml (ähnlich wie ein Teelöffel) und 10 ml (ähnlich wie ein Esslöffel)
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7 (10000)
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
  • Einzeln verpackt, mit Gammastrahlen sterilisiert