Testsatz für Stickstoff und Ammoniak, NI-8
Lieferant: Hach
224100
2428700
HACH224100EA
287
CHF
HACH224100
HACH2428700
Testsatz für Stickstoff und Ammoniak, NI-8
Umwelt-Prüfkits
Einfacher und kostengünstiger Schnelltest mit Farbscheibe zur Überprüfung von Süß- oder Salzwasserproben auf Ammoniakeinträge.
- Hochpräzise visuelle Testmethode
- Einfaches und kostengünstiges Verfahren mit Farbscheibe
- Leicht zu transportierender Testsatz mit schnellen Ergebnissen