Thymolblau-Lösung in 2-Propanol/ Wasser (2:3) Indikator
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyms: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolThymolsulfonphthalein
HACH25732EA 50.9 CHF
HACH25732
Thymolblau-Lösung in 2-Propanol/ Wasser (2:3) Indikator
Thymolblau
Solution for colorimetric pH determination of pH range: 7,8 - 10,0.
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
UN: 1219
ADR: 3,II