pH-Pufferlösungen in Sachets, 20 °C, AVS TITRINORM
Lieferant: Avantor
AVS TITRINORM
85041.002EA 99.5 CHF
85041.002 85046.001 85043.002 85046.002 85044.001 85045.002 85041.001 85042.002 85044.002 85042.001 85043.001 85045.001
pH-Pufferlösungen in Sachets, 20 °C, AVS TITRINORM
Puffer pH-Puffer
Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten.
  • Praktische farbkodierte 30 ml-Sachets – ein Beutel pro Anwendung – kein Kontaminationsrisiko
  • Ideal für Vor-Ort-Analysen
  • Rückführbar auf SRM von NIST
Verpackung: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box