Untersuchungshandschuhe, Vinyl, Peha-soft® Vinyl Ungepudert
Lieferant: HARTMANN PAUL
9421708 9421718
HART9421708EA 13.8 CHF
HART9421708 HART9421718
Untersuchungshandschuhe, Vinyl, Peha-soft® Vinyl Ungepudert
Handschuhe
Diese strapazierfähigen Einweghandschuhe können in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen das Personal einer Kontamination ausgesetzt ist. Besonders geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleuniger (Typ-IV-Allergie) haben.
  • Unsteril, ungepudert, glatte Oberfläche
  • Latexfrei
  • Mit einer inneren Polymerfütterung für ein einfaches Anziehen
  • Widerstandsfähig, reißfest und sicher
Zertifizierungen: EN 455, AQL 1,5