Leitfähigkeitsstandards
Lieferant: Hach
1440042 2307542 210542 2307442 1440049 2971849 1440026 LZW9700.99 LZW9710.99 LZW9720.99
HACH1440042EA 48.9 CHF
HACH1440042 HACH2307542 HACH210542 HACH2307442 HACH1440049 HACH2971849 HACH1440026 HACHLZW9700.99 HACHLZW9710.99 HACHLZW9720.99
Leitfähigkeitsstandards
Standards Leitfähigkeits-Standards
Die Natriumchlorid-Standardlösungen werden für die Kalibrierung der Leitfähigkeitsmessgeräte und auch für Genauigkeitsprüfungen verwendet.