Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Lieferant: Hach
9532700 9532800
665-0407EA 331 CHF
665-0407 665-0400
Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Praktische tragbare Tester mit austauschbaren Sensoren zur Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur und pH-Werten (nur Multi 2). Dank der eingebauten Leistungsdiagnostik weiß der Benutzer, wann der Sensor gereinigt oder kalibriert werden muss.
  • Mit Glas-pH-Sensorelement
  • Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion für Tester
  • Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
  • Die große LCD-Anzeige ist leicht zu lesen und die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Messungen in fast
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Pocket Pro™+ Multi 1 Pocket Pro™+ Multi 2
Environmentally Preferable
pH - Bereich - 0,00 - 14,00
pH - Auflösung - 0,01
pH - Genauigkeit - ±0,02
pH - Kalibrierung - 3 points (automatic), 2 points (custom)
Leitfähigkeitsbereich Auto-ranging: 0,0 - 199,9 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm Auto-ranging: 0,0 - 199,9 µS/cm / 200 - 1999 µS/cm / 2,00 - 19,99 mS/cm
Auflösung der Leitfähigkeit 0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm) 0,1 µS/cm (0,0 - 199,9 µS/cm), 1 µS/cm (200 - 1999 µS/cm), 0,01 mS/cm (2,00 - 20,00 mS/cm)
Genauigkeit der Leitfähigkeit ±1% ±1%
Kalibrierung der Leitfähigkeit 3 points (automatic), 1 point (custom) 3 points (automatic), 1 point (custom)
Salinität - Bereich Auto-ranging: 0,00 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,00 ppt / 0,00 - 1,00% Auto-ranging: 0,00 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,0 - 10,00 ppt / 0,00 - 1,00%
Salinität - Auflösung 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%) 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,0 - 10,00 ppt), 0,01% (0,0 - 1,00%)
Salinität - Genauigkeit ±1% ±1%
TDS - Bereich Auto-ranging: 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt Auto-ranging: 0,0 - 99,9 ppm / 100 - 999 ppm / 1,00 - 10,00 ppt
TDS - Auflösung 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt) 0,1 ppm (0,0 - 99,9 ppm), 1 ppm (100 - 999 ppm), 0,01 ppt (1,00 - 10,00 ppt)
TDS - Genauigkeit ±1% ±1%
Temperaturbereich 0,0...+50 °C 0,0...+50 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,5 °C ±0,5 °C
Display LCD with backlight LCD with backlight
Stromversorgung 4 × AAA batteries 4 × AAA batteries
Konformität IP 67 IP 67
B×T×H 37×30×170 mm 37×30×170 mm
Gewicht 0,135 kg (with batteries) 0,135 kg (with batteries)