VWR®, Funk-Wanduhr
Lieferant: VWR Collection
620-2300EA 197 CHF
620-2300 620-2301
VWR®, Funk-Wanduhr
Timer Uhren
Anzeige von Zeit, Temperatur und Feuchte an jedem beliebigen Ort.
  • Kalender mit Monat, Datum und Tag
  • Zeitformat von ¹²/₂₄ Stunden
  • Funksignal aus Großbritannien (Anthorn, Cambria) oder Kontinentaleuropa (Mainflingen, Deutschland), Atomuhr stellt automatisch das korrekte Datum/Zeit ein; Kalender zeigt Monat/Datum, Tag, Schaltjahr, Alarm an
  • Giant-Digits™ 63 mm sichtbar aus 30 m
B×T×H: 229×32×127 mm
Zertifizierungen: Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien, Wandhalterung, Ständer und Kalibrierzertifikat.