VWR® Clip-It™, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0205EA 54.2 CHF
609-0205
VWR® Clip-It™, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Timer mit Quarzkristallgenauigkeit verfügt über Aufwärts- und Countdown-Funktionen.
  • Countdown-Modus von 100 Stunden bis 1 Sekunde (in 1-Sekunden-Schritten)
  • Stoppuhrmodus: Gezeitet von 1 Sekunde bis 99 Stunden und wiederholt dann
  • Bei Null ertönt ein Alarm für 60 Sekunden, mit manueller Stummschaltung
  • Speicher hält gespeicherte Einstellungen zum Abruf bereit: Hilfreich bei sich wiederholenden Zeitmessungen
  • Schnelle und intuitive Fünf-Tasten-Bedienung
  • Kann an Labormantel, Gürtel, Notebook oder Klemmbretter befestigt werden
Zertifizierungen: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Halterung, Magnet, Batterie und Kalibrierzertifikat.