ISE standards
Lieferant: Hach
30749 2406549 23249 2351749 2354153 2370853 1279249 2318149 1474949 2305442 2835153
HACH30749EA 70.3 CHF
HACH30749 HACH2406549 HACH23249 HACH2351749 HACH2354153 HACH2370853 HACH1279249 HACH2318149 HACH1474949 HACH2305442 HACH2835153
ISE standards
Standards Umweltanalyse-Standards
ISE-Standards werden zur Kalibrierung von Messsystemen für ionenselektive Elektroden durch Abstimmung des Elektrodenausgangs mit der Konzentration des Analyten verwendet. Für die Analyse werden Paare von Standards mit Konzentrationen, die sich durch einen Faktor von zehn unterscheiden, verwendet.