Spatel, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Lieferant: Bürkle
SteriPlast® Bio LaboPlast Bio
231-0538EA 32.5 CHF
231-0538 231-0531
Spatel, LaboPlast® Bio / SteriPlast® Bio
Spatel
Bio-PE, weiß. Diese Einwegspatel sind aus „Green PE“-Bio-Kunststoff hergestellt, der ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Sie eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • „Green PE“ ist zu 100% recycelbar, ohne fossile Rohstoffe hergestellt
  • Lang, ergonomisch und mit robustem Griff
  • Spitze Klinge durchsticht leicht Papier- und Kunststoffbeutel
  • Unsteril (LaboPlast® Bio) oder mit Gammastrahlen sterilisiert (SteriPlast® Bio) erhältlich
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung