Probenschaufeln, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Lieferant: Bürkle
SteriPlast Bio LaboPlast Bio
231-0537EA 39.4 CHF
231-0537 231-0527 231-0535 231-0536 231-0534 231-0530 231-0528 231-0529
Probenschaufeln, LaboPlast Bio/SteriPlast Bio
Schaufeln
Diese Einwegschaufeln sind aus „Green PE“-Bio-Kunststoff hergestellt, der ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird. Sie eignen sich ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten.
  • "Green PE“ ist zu 100% recycelbar, ohne fossile Rohstoffe hergestellt
  • Unsteril (LaboPlast Bio) oder mit Gammastrahlen sterilisiert (SteriPlast Bio) erhältlich
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung
  • Einzeln verpackt