VWR® B'mat Reinraumbodenbelag
Lieferant: VWR Collection
115-1822EA 1480 CHF
115-1822 115-2466 BASABMATFLOORGYROL BASABMATFLOORBL154
VWR® B'mat Reinraumbodenbelag
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination nutzen ein patentiertes Polymer, um über 98% der mit Schuhen und Rädern eingetragenen Partikel anzuziehen und zurückzuhalten. Partikel werden von der Oberfläche des Bodenbelags angezogen und erst bei Nassreinigung wieder freigegeben. Für einen perfekten Halt und eine maximale Nutzungsdauer müssen die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination auf den Boden geklebt werden. Ideale Lösung für die Kontaminationskontrolle in Umkleide- und Schleusenbereichen sowie in Reinräumen.
  • Zur Wiederherstellung der vollen Wirksamkeit einfach nur wischen, spülen und