Autoklavierbare Beutel, hoch transparent
Lieferant: RATIOLAB
7001105 7001155 7001205 7001305
RATI7001105EA 257 CHF
RATI7001105 RATI7001155 RATI7001205 RATI7001305
Autoklavierbare Beutel, hoch transparent
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel aus sehr starker PP-Folie mit einer breiten Bodennaht. Zur Entsorgung von kontaminiertem Laborzubehör.
  • Autoklavierbar bei 121 °C (20 min.)
  • Foliendicke 50 µm
Zum Autoklavieren darf der Beutel nicht komplett geschlossen werden.
Bitte beachten Zum Autoklavieren darf der Beutel nicht fest verschlossen sein.