Coating testers, PosiTector® 200
Lieferant: Industrial Physics
LD0213 LD0210 LD0212 LD0214 LD0215 LD0211
SIMELD0213EA 4450 CHF
SIMELD0213 SIMELD0210 SIMELD0212 SIMELD0214 SIMELD0215 SIMELD0211
Coating testers, PosiTector® 200
Beschichtungsprüfgeräte
Das DeFelsko PosiTector® 200 verwendet die bewährte Ultraschalltechnologie zur Messung der Beschichtungsdicke auf allen nicht-metallischen Substraten.
  • Zerstörungsfreie Prüfung
  • Gespeicherte Daten werden mit Zeit- und Datumstempel versehen
  • Advanced Modelle messen bis zu drei individuelle Schichtdicken mit grafischer Anzeige
Zertifizierungen: Entspricht ASTM D6132 und ISO 2808.
Lieferumfang: Die Messgeräte werden mit Sonde, Präzisions-Kunststofffolien, Gummischutzhülle mit Gürtelclip, Koppelmittel, drei Batterien, Bedienungsanleitung,More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell 200 C3 200 B1 200 C1 200 D1 200 D3 200 B3
Environmentally Preferable
Genauigkeit ±2 µm +3 % ±2 µm +3 % ±2 µm +3 % ±2 µm +3 % ±2 µm +3 % ±2 µm +3 %
Gespeicherte Ergebnisse 100 000 250 250 250 100 000 100 000
Stärke 50 - 3800 µm 13 - 1000 µm 50 - 3800 µm 50 - 7600 µm 50 - 7600 µm 13 - 1000 µm
B×T×H 61×28×135 mm 61×28×135 mm 61×28×135 mm 61×28×135 mm 61×28×135 mm 61×28×135 mm
Gewicht 140 g 140 g 140 g 140 g 140 g 140 g