Ammonia-D3-Lösung 25% in D₂O (99,5% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.15008.0010EA 147 CHF
8.15008.0010 8.15008.0025
Ammonia-D3-Lösung 25% in D₂O (99,5% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Ammonia-D3
Formel: H₅NO
MW: 40,077 g/mol
MDL Number: MFCD00064511
CAS-Nummer: 12168-30-8
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 36 °C
Vapor Pressure 535 hPa (20 °C)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material