MERC106682
Lieferant: Merck
Synonyms:
Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
EMSURE®
1.06682.1000EA
513
CHF
1.06682.1000
MERC106682
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
Formel:
NaNH₄HPO₄·4 H₂O MW: 209,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066970 CAS-Nummer: 7783-13-3 EINECS: 235-860-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 167 g/l (20 °C) |
Melting Point | 79 °C |
Molar Mass | 209.07 g/mol |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |