VWR® Traceable®, Lichtmessgerät mit zwei Bereichen
Lieferant: VWR
VWR® VWR® Traceable®
662-0940EA 405 CHF
662-0940 VWRU21800-014
VWR® Traceable®, Lichtmessgerät mit zwei Bereichen
Belichtungsmesser
Das Dual-Display zeigt Lux oder Footcandles, oder die prozentuale Differenz von einem Referenzpunkt, und die ausgewählte Lichtquelle (Tageslicht, Wolfram, Leuchtstoff oder Quecksilber) an. Das Traceable® Lichtmessgerät kann zum Überwachen und Speichern der Ergebnisse an einen Computer oder Datenlogger angeschlossen werden. Zur Gewährleistung der Präzision wird ein individuell nummeriertes Traceable® Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt. Es belegt die Rückführbarkeit auf NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Two displays show lux or foot-candles
  • Computer output
  • Data hold button 'freezes' the display
Messwerte in Lux und Footcandle: Das Dual-Display-Messgerät misst Lux in drei Bereichen: 0 bis 1999 (1 Lux Auflösung), 2000 bis 19990 (10 Lux Auflösung) und 20000 bis 50000 (100 Lux Auflösung). Messwerte in Footcandle: 0 bis 199,9 (0,1 Fc Auflösung), 200 bis 1999 (1 Fc Auflösung), 2000 bis 5000 (10 Fc Auflösung). Das Gerät verfügt über Nullreferenz-Einstellungen für alle Lichtquellen.
Ergebnisse überwachen und speichern: „Hold“-Taste ermöglicht das Einfrieren der Anzeige zur Erfassung der Messwerte. Präzise Fotodiode und Farbkorrektur-Filter bieten kosinus- und farbkorrigierte Messungen.
Lieferumfang: Lieferung mit einer runden Fotozelle, Traceable® Zertifikat, 9 Volt-Alkalibatterie und Computerausgang.