VWR® INCU-Line®IL 23R, Digitaler Kühlinkubator
Lieferant: VWR
VWR® INCU-Line®
390-0881EA 1930 CHF
390-0881
VWR® INCU-Line®IL 23R, Digitaler Kühlinkubator
Brutschränke Kühlbrutschränke
Der digitale Kühlinkubator IL 23R mit Peltier-Technologie ist kostengünstig und platzsparend und ideal für Mikrobiologie-Anwendungen bei Temperaturen unter Raumtemperatur geeignet. Die Temperatur ist von 10 °C unter Raumtemperatur bis zu max. 50 °C frei einstellbar in Schritten von 0,1 °C. Die eingebauten Peltier-Elemente haben einen geringen Energieverbrauch und gewährleisten Temperaturstabilität und -homogenität über den gesamten Temperaturbereich hinweg. Das transparente Plexiglas®-Fenster ermöglicht eine freie Sicht auf die Proben im Inkubator. Das Gehäuse ist vollständig aus epoxidbeschichtetem Stahlblech hergestellt.
  • Kompaktes Design
  • Digitale PID-Regelung mit PT100-Sensor und LED-Anzeige; die Temperaturregelung kann mit Hilfe eines Referenztemperatur-Messgeräts nachjustiert werden
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • Geringer Energieverbrauch, nur 80 W
  • Benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig
Lieferumfang: Der IL 23R wird mit zwei perforierten Edelstahl-Einlegeböden und einem Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C) geliefert.
Bitte beachten * Gemessen bei leerer Kammer.