Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥99,0% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: 2,2',2''-NitrilotriethanolTris-(2-hydroxyethyl)amin
9468-01EA 242 CHF
9468-03 9468-01 9468-07 9468-R
Triethanolamin (Trolamin, TEA) ≥99,0% (durch GC), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21,6 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (by GC) ≥ 99.0 %
Residue after Ignition ≤ 0.005 %
Water (by KF, volumetric) ≤ 0.2 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %