Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 23-200
Lieferant: Ansell
23-200/9 23-200/10 23-200/7 23-200/8
ANSE23-200/9EA 112 CHF
ANSE23-200/9 ANSE23-200/10 ANSE23-200/7 ANSE23-200/8
Chemikalienbeständige Handschuhe, AlphaTec® 23-200
Handschuhe
Diese Unterhandschuhe aus Baumwolle mit weicher PVC-Beschichtung behalten ihre Fingerfertigkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen. Sie bieten chemischen, mechanischen und flüssigen Schutz.
  • Die eingetauchte raue Oberfläche macht den Umgang mit nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer
  • Bündchen im Stulpenstil
Ideal für Hausmeistertätigkeiten oder bei der Fischverarbeitung.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.