Dinatriumsuccinat Hexahydrat, körnig, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyms: Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat1,4-Butandisäure Dinatriumsalz HexahydratNatriumsuccinat dibasisch Hexahydrat
7980-05EA 1130 CHF
7980-03 7980-05
Dinatriumsuccinat Hexahydrat, körnig, Macron Fine Chemicals™
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay, For Information Only
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
pH of 0.4M Solution 6.0 - 9.0
Solubility Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Sulfate (SO₄) Passes Test