Homogenisator, HPH 2000/04
Lieferant: IKA
U066126 U071735 T061555 U068906
IKAAU066126EA 47940 CHF
IKAAU066126 IKAAU071735 IKAAT061555 IKAAU068906
Homogenisator, HPH 2000/04
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Der Hochdruckhomogenisator HPH ist ein Inline-Disperser zur energieeffizienten, kontinuierlichen Herstellung feinster Emulsionen. Im Vergleich zu anderen IKA-Inline-Maschinen basiert die Dispergierwirkung des Hochdruckhomogenisators HPH nicht auf dem Rotor-Stator-Prinzip. Der verbesserte Homogenisierungseffekt wird im Homogenisator durch spontane Entspannung der Flüssigkeit von max. 2000 bar auf Umgebungsdruck erreicht. Bei gleichem Energieeintrag erzeugt der IKA HPH deutlich feinere Emulsionen als herkömmliche Zahnringdispergatoren. Der Einsatz von Hochdruckhomogenisatoren empfiehlt sich,More Product Information