Sicherheits-Dosierkanister
Lieferant: asecos
16780 16781
MSGA16780EA 768 CHF
MSGA16780 MSGA16781
Sicherheits-Dosierkanister
Sicherheitsbehälter
Kanister, aus Edelstahl gefertigt. mit Hahn und separater Belüftung.
  • Manueller Druck
  • Vakuumausgleich
  • Selbstschließender Hahn
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Order Now