Leitfähigkeitsstandards
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
238927_U 238929 238928 238984 238985 238986 238988 238926
HAMI238927_UEA 0 CHF
HAMI238927_U HAMI238929 HAMI238928 HAMI238984 HAMI238985 HAMI238986 HAMI238988 HAMI238926
Leitfähigkeitsstandards
Standards Leitfähigkeits-Standards
Leitfähigkeitsstandards mit einer Stabilität von ±1% – garantiert über eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren.
  • Bleibt bei 1,3 μs/cm mindestens 1 Jahr stabil, bei allen anderen Werten bis zu 3 Jahre
  • Zertifikat mit Kalibrierdokument von DFM
  • Verfallsdatum auf jeder Flasche angegeben
  • Flaschen dürfen insgesamt 60 Minuten geöffnet bleiben
Das Verfahren zur Bestimmung der Leitfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit DFM (Dänisches Institut für grundlegende Metrologie) entwickelt. Eine repräsentative Anzahl von Flaschen aus jeder Charge wird von DFM gemessen. Ihr Wert wird auf dem Kalibrierungszertifikat und auf jeder Flasche vermerkt. DFM genießt im Bereich der elektrolytischen Leitfähigkeit das höchste Ansehen in Europa und ist mit einer absoluten Messzelle ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit NIST entwickelt wurde und von der dänischen Akkreditierungsagentur DANAK auf eine Leitfähigkeit von 0,9 μs/cm akkreditiert ist.