Tupferhalter, SwabTool
Lieferant: Micronova
300-0236EA 249 CHF
300-0236
Tupferhalter, SwabTool
Werkzeugsätze
Der elektrolytisch polierte Edelstahlstiel verfügt über einen Schnellanschluss, wodurch die Stiele der SSU-Serie verwendet werden können.
  • Verwendbar mit starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
  • Kompatibel mit Abstrichtupfern mit einem Griff mit 6,4 mm Ø
  • Der Abstrichtupfer wird arretiert durch eine Stellschraube unter Verwendung eines Inbusschlüssels
The Micronova SwabTool™ Adapter is compatible with a range of swabs when used with optional 'straws' to hold those which are smaller or longer. Choose from the range of SSU series handles to match the length required for reach.