Isolatorreinigungswerkzeug
Lieferant: Texwipe
STX7114 TX7105 TX7120 TX7121 TX7122 STX7114M
141-1046EA 862 CHF
141-1046 141-1054 141-1061 141-1062 141-1063 141-1047
Isolatorreinigungswerkzeug
Mopps
Isolatorreinigungswerkzeuge: Mopp-Hardware, Ersatzkopf, Ersatzstiel.Dieses speziell für die Arbeit in Isolatoren und anderen kleinen Bereichen entwickelte Werkzeug ist leicht zu manövrieren und bietet eine leichtgängige Einhandbedienung. Dank des flachen Schwenkkopfes erreicht das Isolatorreinigungswerkzeug auch schwer zugängliche Stellen. Der gepolsterte Kopf ist für schnelle Wechsel während der Arbeit konzipiert und gewährleistet, dass der Mopp auf verschiedenen Oberflächen ohne Verlust der Reinigungsleistung eingesetzt werden kann. Die abgerundeten Kanten sind ideal für die Reinigung derMore Product Information