Klemmen für 4"-Chip Trays, Serie H44
Lieferant: ENTEGRIS
H44-04-0615 H44-041-61C02 H44-04B-61C02 H44-041-0615
216-1664EA 0 CHF
216-1664 216-1666 216-1671 216-1665
Klemmen für 4"-Chip Trays, Serie H44
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Interlocking tabs press on the center of the tray for secure contact between the tray and cover.
Bitte beachten Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.