Warnschutz-Softshelljacken, 4840 SSL
Lieferant: FRISTADS KANSAS
101006130XL 1010062302XL 101006130XS 101006130S 101006130M 1010061303XL 101006230XL 1010061302XL 101006130L 1010062303XL 101006230L 101006230S 101006230XS 101006230M
KWIN101006130XLEA 156 CHF
KWIN101006130XL KWIN1010062302XL KWIN101006130XS KWIN101006130S KWIN101006130M KWIN1010061303XL KWIN101006230XL KWIN1010061302XL KWIN101006130L KWIN1010062303XL KWIN101006230L KWIN101006230S KWIN101006230XS KWIN101006230M
Warnschutz-Softshelljacken, 4840 SSL
Arbeitskleidung
Diese Softshelljacke besteht aus 100% Polyester.
  • Reißverschluss bis zu Kragenrand mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung für und Schlaufe für Ohrhörer
  • Zwei Fronttaschen
  • Stretchmaterial an Bündchen und Unterkante
  • Verlängerte Rückenpartie
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2)