Umweltfreundliche Akkus als Ersatz für Bleisäurebatterien, deren Transport mittlerweile eingeschränkt/untersagt ist.
- Langlebige Lithium-Ionen-Akkus, bis zu 40 Stunden Energie (je nach angeschlossenem Gerät und Verwendungsart)
- Schnelle Akku-Ladedauer von 5 Stunden
- Ladestatus-Anzeige
- 3 Ausgänge (2×USB und 1×DC 9 V/12 V)
Mit den Akkus können einige VWR-Waagen in tragbare Geräte umgewandelt werden. Diese können anschließend auf jeder flachen Oberfläche (z. B. im Labor oder in der Fabrik) platziert werden. Zudem können die Akkus für Smartphones, Tablets, iPods und ähnliche Geräte mit einem USB-Anschluss eingesetzt werden.
Gewicht: 304 g
B×T×H: 120×80×23 mm
Geeignet für die Verwendung mit folgenden VWR-Waagen: 611-2292; 611-2293; 611-2295; 611-2296; 611-2297; 611-2298; 611-2299; 611-2300; 611-2301; 611-2302; 611-2303; 611-2304; 611-2305; 611-2306; 611-2307; 611-2308; 611-2309; 611- 2310; 611-2311; 611-2319; 611-2320; 611-2321; 611-2371; 611-2372; 611-2373; 611-2548; 611-2565; 611-2600; 611-2605; 611-2606; 611-2607; 611-2610; 611-2629; 611-8622; 611-8623; 611-8624.
Lieferumfang: Inkl. USB-Spiralkabel, 10 verschiedene Geräteanschlussadapter (Micro-USB, Mini-USB, PSP, NDS, Nokia N70, LG KG800, Sony K750, Samsung G600, Samsung D800, Apple iPhone/iPad/iPod), 6 Notebook- und Netbook-Adapter (A = Sony, B = Toshiba, NEC C = IBM, Acer, Toshiba, D = HP, NEC, Compaq, ASUS, G = Acer, Benq, H = Samsung); Auto-Ladegerät 12 V und Netzadapter mit EU-Stecker.