Kanülen für Oralsonden, Einweg
Lieferant: CADENCE SCIENCE
9921 9918 9920 9930 9931 9923 9924
POPR9921EA 2730 CHF
POPR9921 POPR9918 POPR9920 POPR9930 POPR9931 POPR9923 POPR9924
Kanülen für Oralsonden, Einweg
Injektionsnadeln
Sterilisierte Einweg-Fütterungsnadeln sind für kritische Anwendungen vorgesehen.
  • Alle Kanülen verfügen über einen Luer-Verteiler aus Kunststoff und eine weiche Silikonspitze
  • In jeden Winkel formbar
  • Ungiftig und nicht pyrogen
  • Erhältlich mit formbarem Edelstahl- oder flexiblem Kunststoffschlauch (PTFE)