Infrarot Thermometer, testo 831
Lieferant: Testo
0560.8316 0563.8315
TEST0560.8316EA 181 CHF
TEST0560.8316 TEST0563.8315
Infrarot Thermometer, testo 831
Thermometer Digitalthermometer
Das testo 831 misst die Temperatur von ganzen Paletten und Lebensmittelregalen in Sekundenschnelle. Kleine Produkte, wie Joghurt, können auf größere Entfernung präzise gemessen werden. Die zwei-Punkt-Laser-Markierung zeigt den genauen Messpunkt an.
  • Einstellbare Abstrahlung von 0,2 bis 1,0
  • 30:1 Optik (bei einer Distanz von einem Meter beträgt der Messfleckdurchmesser nur 36 mm)
  • Bei Grenzwertüberschreitung ertönt ein einstellbares optisches und akustisches Alarmsignal
Zertifizierungen: HACCP-konform
Lieferumfang: Wird mit einer Gürtelhalterung, einer neun Volt-Batterie für 15 Betriebsstunden und ein Qualitätskontrollzertifikat vom Werk geliefert.
Das Set enthält das testo 831 Infrarot-Thermometer und das testo 106 Einstechthermometer, inkl. TopSafe, Gürtelhalterung und Batterien.