Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie.
- 4-stufiges Filtrationssystem mit ULPA-Filter U15, doppeltem Stofffilter, Kuppelfilter und Einweg-Filterbeutel
- Ein interner HEPA-Filter H14 ist als optionale 5. Filtrationsstufe erhältlich
- Einphasiger Durchflussmotor
- Doppelte Geschwindigkeitsregelung reguliert die Saugkraft
- Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
- Umfasst zudem einen Thermoschutz, der ein Überhitzen des Motors bei einer Blockierung in einer Düse oder dem Saugschlauch verhindert
- Niedriger Geräuschpegel
- Auffangkapazität: 14 Liter im Auffangbehälter und 9,5 Liter in einem Einweg-Beutel
Dieser Sauger ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich hinter dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte. Der EMI-CWR ist antistatisch und ESD-sicher. Für kritische Anwendungen, bei denen statischer Schutz und null Spannungspotenzial erforderlich sind, ist ein spezielles TELECOM Paketverfügbar (leitfähige Rollen sind im Staubsauger integriert und ein spezielles Werkzeug-Set wird mitgeliefert).
Konstruktion: Edelstahl AISI 304 und 316
Zertifizierungen: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz.
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.