Reinraum-Staubsauger, CR-4D, Tiger-Vac®
Lieferant: Tiger-Vac
141-1069EA 2230 CHF
141-1069
Reinraum-Staubsauger, CR-4D, Tiger-Vac®
Staubsauger
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie.
  • 4-stufiges Filtrationssystem mit ULPA-Filter U15, doppeltem Stofffilter, Kuppelfilter und Einweg-Filterbeutel
  • Ein interner HEPA-Filter H14 ist als optionale 5. Filtrationsstufe erhältlich
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Auffangkapazität: 15,2 Liter in Auffangbehälter und 9,5 Liter in Einweg-Filterbeutel
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
Der Sauger ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es ist EMI/RFI-abgeschirmt, ist mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet, bietet außerdem eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen) und stört keine Computer und sonstige empfindliche elektronische Geräte. Das Gerät ist antistatisch und ESD-sicher.
Mit einem Auffangbehälter aus Polyethylen hoher Dichte und verchromtem Motorkopf
Zertifizierungen: Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Für ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.